Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Format universel convenant aux pipettes de recherche.
- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 20 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (métrique) | 46 mm |
| Format | Portoir à charnières |
| Type de pointe | Faible rétention, Version longue, Low Retention |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Universelle |
| Afficher plus |
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d