Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
Code produit 11933466 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
2 à 20 μl
Conditionnement:
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11933466 2 à 20 μl 960 pièces
11923466 0,1 à 10 μl 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11933466
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides
Format universel convenant aux pipettes de recherche.
  • Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
  • Sans DNase/RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
  • Stériles et transparentes
  • Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
  • Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 à 20 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,08 cm
Format Portoir à charnières
Type de pointe Micro Point
À utiliser avec (équipement) Eppendorf
Gamme de produits SureOne
Afficher plus Afficher moins
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.