Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles et longues
Code produit 11983416 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
En vrac
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
11983416 En vrac 1000 pièces
11967714 Recharge 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11983416
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
  • Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN Toutes les pointes non stériles en rack et pointes sans filtre en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Longueur (impériale) 1,25 in
Longueur (métrique) 46 mm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni ADN
Format En vrac
Type de pointe Version longue
Conditionnement En vrac
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits SureOne
Matériau Polypropylène
Graduations 2,5 μl
Afficher plus Afficher moins
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d