Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Micropoint SureOne™, universelles
Code produit 11588442 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
En vrac
Portoir à charnières
Recharge
Couleur:
Bleu
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Couleur Stérilité Conditionnement
11588442 Recharge Transparent Non stérile 960 pièces
10164694 Portoir à charnières Transparent Stérile 960 pièces
11568442 Portoir à charnières Transparent Non stérile 960 pièces
10778535 En vrac Bleu Non stérile -
10537014 Portoir à charnières Bleu Non stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11588442
Quantité Prix
1 64.60€ / 960 pièces
5 61.40€ / 960 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçues pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons. Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites. Alternative aux pipettes sérologiques
Conçues pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons. Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites. Alternative aux pipettes sérologiques
  • Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN. Toutes les pointes non stériles en rack et pointes sans filtre en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
Caractéristiques du rack SureOne
  • Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
  • Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
  • Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
  • Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
  • Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
  • La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
  • Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
Caractéristiques de l’insert SureOne
  • Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
  • Traçabilité du lot—tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe et le numéro de lot
  • Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
  • Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
  • Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format 96 puits. La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
Caractéristiques du conditionnement des recharges SureOne
  • Informations produit affichées sur la boîte
  • Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
  • Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
  • Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
  • La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % d’espace sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 à 1250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 89 mm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni ADN
Format Recharge
Type de pointe Micro Point
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits SureOne
Matériau Polypropylène
Graduations 100, 200, 500, 1000 μl
Afficher plus Afficher moins
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d