Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Embouts de piqûre non filtrées à grand orifice
Product Code. 11917744 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200μ L
100 à 1 000μ L
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
En vrac, en sachet
Portoir à charnières
Rack à charnière stérile
Unit Size:
1000 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Stérilité Format Unit Size
11917744 1 à 200μ L Non stérile En vrac, en sachet 1000 pièces
11957744 100 à 1 000μ L Non stérile Portoir à charnières 960 pièces
11967744 100 à 1 000μ L Stérile Rack à charnière stérile 960 pièces
11927744 1 à 200μ L Non stérile Portoir à charnières 960 pièces
11937744 1 à 200μ L Stérile Rack à charnière stérile 960 pièces
12992581 100 à 1 000μ L Non stérile En vrac 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11917744
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Demande de devis en gros
En utilisant Fisherbrand™ Bien sûr One™ Les embouts de pipettes à large orifice peuvent aider à maintenir l'intégrité de l'ADN génomique (ADNg) et à réduire le risque de cisaillement cellulaire lors du pipetage. Doté d'un orifice de pointe de 1,5 mm de diamètre intérieur, il contribue à réduire les forces de cisaillement et est parfaitement adapté à la manipulation de solutions visqueuses ou particulaires.
  • Le grand orifice, dont le diamètre interne est de 1,5 mm, permet de réduire les forces de cisaillement
  • Faible rétention, la fonction hydrophobe permet une récupération maximale de l’échantillon
  • Les produits non stériles sont certifiés comme étant sans ARNase, DNase, ADN et pyrogène.
  • Les produits stérilisés sont certifiés pour être exempts de RNase, DNase, ADN, pyrogène/endotoxicité, inhibiteurs de PCR, ATP et charge biologique
  • Ajustement universel, compatible avec la plupart des marques devoir, ajustement optimal avec Fisher cancer™ (prise comme prendre)
disponibles en vrac, sur support non stérile, sur support stérile et sur support avec sélection stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 1 à 200μ L
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,96 po
Longueur (métrique) 4.97 cm
Déclaration de pureté Les produits non stériles sont certifiés comme étant exempts de RNase, DNase, ADN, pyrogène/endotoxicité, inhibiteurs de PCR, ATP et charge biologique
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Orifice génomique/large
Conditionnement En vrac, 1 000 embouts/sachet, 10 000/Cs.
Type de produit Embout de piqûre non filtré
À utiliser avec (équipement) Compatibilité universelle, convient à la plupart des pipettes
Graduée Non
Matériau Polypropylène
Show More Show Less
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d