Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Embouts de piqûre non filtrées à grand orifice
Tous les produits Fisherbrand Produits
Description
- Le grand orifice, dont le diamètre interne est de 1,5 mm, permet de réduire les forces de cisaillement
- Faible rétention, la fonction hydrophobe permet une récupération maximale de l’échantillon
- Les produits non stériles sont certifiés comme étant sans ARNase, DNase, ADN et pyrogène.
- Les produits stérilisés sont certifiés pour être exempts de RNase, DNase, ADN, pyrogène/endotoxicité, inhibiteurs de PCR, ATP et charge biologique
- Ajustement universel, compatible avec la plupart des marques devoir, ajustement optimal avec Fisher cancer™ (prise comme prendre)
disponibles en vrac, sur support non stérile, sur support stérile et sur support avec sélection stérile
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 à 1 000μ L |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 3,5 in |
| Longueur (métrique) | 8.99 cm |
| Déclaration de pureté | Les produits non stériles sont certifiés comme étant exempts de RNase, DNase, ADN, pyrogène/endotoxicité, inhibiteurs de PCR, ATP et charge biologique |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Orifice génomique/large |
| Afficher plus |
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d