Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacon à bouchon vissé en TPX SureSTART™ de 0,2 ml avec insert en verre pour échantillons de < 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
GREENER_CHOICE
Code produit 17303763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric) Usable:
0,15 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (Metric) Usable Conditionnement
17303763 0,15 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17303763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 601801655
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce micro-flacon à bouchon vissé spécial en TPX SureSTART™ avec insert en verre, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
Utilisez le micro-flacon à bouchon vissé en TPX Thermo Scientific™ SureSTART™ avec insert en verre, niveau de performance 3, lorsque vous travaillez avec des échantillons de < 2 ml et que vous avez besoin d’une injection maximale d’échantillons. Ce micro-flacon est fabriqué en TPX polyméthylpentène ambré (PMP), un matériau léger et transparent résistant à la chaleur et aux produits chimiques. L’insert conique en verre fixe élimine le besoin d’assembler un flacon et un insert avant l’utilisation. Ce flacon de niveau 3 est notre niveau de performance le plus élevé, conçu pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Caractéristiques
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à vis de 9 mm et des septa pour sceller ces flacons
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Amber
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau TPX ambré avec insert conique en verre
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) (U)HPLC, GC, MS
Graduée No
Type d’insert Fixed Insert
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Type de filetage 9 mm Short Thread
Volume (métrique) résiduel 1 μL
Type de base Insert conique
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 0,2 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 100/Pk.
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 0,15 mL
À utiliser avec (équipement) HPLC/GC Autosampler
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Micro-flacon à vis en TPX de 0,2 ml avec insert en verre, niveau 3