Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacons à bouchon vissé en verre transparent à récupération totale SureSTART™ de 1,5 ml, 100/paquet, niveau 3
Code produit 17384083 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17384083 1,5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17384083 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PSV9TR1
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale SureSTART™ de 1,5 ml, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
Choisissez les micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,5 ml, niveau de performance 3, lorsque vous avez besoin de maximiser le volume d’injection pour des échantillons de < 2 ml. Disponible en verre transparent et ambré, ce micro-flacon à récupération totale d’une seule pièce présente un très faible volume résiduel grâce à un réservoir interne profond et étroit de forme spéciale qui recueille le liquide dans la base, de sorte que les échantillonneurs automatiques compatibles peuvent recueillir la totalité de l’échantillon sauf 1 à 2 μl, tout en ayant un volume total d’échantillon de 1,2 ml et un volume résiduel de 1 μl. Les dimensions extérieures de ces flacons sont de 12 x 32 mm. Ces flacons de niveau de performance 3 sont conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Caractéristiques
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Scellez avec des bouchons à vis et des septa de 9 mm
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 1,5 ml
Niveau Level 3
Nb par paquet 100/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Volume (métrique) résiduel 1 μL
Type de base Récupération totale
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 1,5 ml
Type de bouchon Bouchon à vis à filetage court
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,1 mL
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon à vis en verre à récupération totale de 1,5 ml, niveau 3