Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de précision de 18 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
GREENER_CHOICE
Code produit 17303993 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Septum:
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température
Silicone/aluminium
Modèle:
Capuchon à vis, filetage de 18 mm
Souple
Température élevée
Quantité:
100/paquet
1 000 boîtes
5 000 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Septum Modèle Quantité Conditionnement
17303993 Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Souple 100/paquet 100 pièces
17313993 Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Souple 5 000 boîtes 5000 pièces
17323993 Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Souple 1 000 boîtes 1000 pièces
17333993 Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température Température élevée 100/paquet 100 pièces
17343993 Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température Température élevée 5 000 boîtes 5000 pièces
17353993 Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température Température élevée 1 000 boîtes 1000 pièces
30286151 Silicone/aluminium Capuchon à vis, filetage de 18 mm 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17303993 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PMSC18ST2
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les bouchons à vis de précision de 18 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 18 mm pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Utilisez les bouchons à vis de précision Thermo Scientific™ SureSTART™ de 18 mm avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 18 mm, comme nos flacons à espace de tête à bouchon vissé SureSTART de 10 ml et 20 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons en acier magnétique avec septa polyvalents en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Sélectionnez des septa haute température pour permettre un chauffage à plus de 250°C sans ramollissement excessif du septum ni libération de vapeurs volatiles.
Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argent
Matériau Acier magnétique
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
À utiliser avec (application) Not for PFAS
Comprend Septum
Niveau Level 3
Modèle Souple
Dureté 45 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 2 mm
Taille du bouchon 18 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à espace de tête à vis de 18 mm
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type de produit À vis de précision, niveau 3
Septum Color Blue/Clear