Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17323953 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1 000/paquet
100/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet unitSize
17323953 1 000/paquet 1000 pièces
17303953 100/paquet 100 pièces
17313953 5000/paquet 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17323953 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PCV111PT
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications GC-MS hautes performances.
Choisissez les flacons à bouchon serti en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications hautes performances, lorsque la sensibilité est essentielle. Nos flacons de niveau 3 sont nos flacons aux performances les plus élevées, conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos applications GC-MS les plus exigeantes. Ces flacons à sertir en verre transparent de 2 ml sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques. Utilisez des bouchons à sertir et des septa de 11 mm pour sceller ces flacons. Scellez et retirez vos bouchons à sertir à l’aide des pinces à sertir et à dessertir manuelles et électroniques Thermo Scientific. Ces flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Achetez en vrac pour plus d’économies.
Caractéristiques
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Identifiés par trois vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 2 mL
Niveau Level 3
Nb par paquet 1 000/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 11 mm
Type de base Base plate
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à sertir
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon en verre à sertir de 2 ml, niveau 3