Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, analyses quotidiennes de niveau 1
Code produit 17344143 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Amber
Clear
Quantité:
1 000/Carton
100/paquet
5 000/Carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
17344143 Clear 1 000/Carton 1000 pièces
17324143 Clear 100/paquet 100 pièces
17334143 Clear 5 000/Carton 5000 pièces
17354143 Amber 100/paquet 100 pièces
17374143 Amber 1 000/Carton 1000 pièces
17364143 Amber 5 000/Carton 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17344143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CHSV910PT
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour vos analyses HPLC ou GC quotidiennes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications et répondent aux exigences de la pharmacopée.
Utilisez les flacons à bouchon vissé en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour vos analyses chromatographiques quotidiennes. Ils constituent un choix abordable et peuvent être utilisés avec tous les types d’instruments GC et HPLC/UHPLC. Ces flacons à bouchon vissé en verre de 2 ml sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir des dimensions physiques compatibles avec les échantillonneurs automatiques. Choisissez entre verre transparent et verre ambré. Les flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Scellez ces flacons à bouchon vissé avec des bouchons à vis et des septa de 9 mm.
Flacons de niveau de performance 1 – pour les analyses quotidiennes
  • Une seule vague sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique sur les flacons
  • Conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau
  • Conviennent aux applications GC et HPLC/UHPLC
  • À utiliser pour vérifier la présence de composés et les quantifier en utilisant des techniques de détection telles que UV, DAD/PDA, RI, fluorescence, ELSD, FID, NPD et ECD
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons Thermo Scientific SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en matière d’analyse, de performance et de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Utilisez le niveau 3 pour vos échantillons les plus précieux (et analytes sujets à l’adsorption du verre) afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) HPLC, GC
Graduée Yes
Type d’insert None
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 10 Pks. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Type de filetage 9 mm Short Thread
Volume (métrique) résiduel 170 μl
Type de base Fond plat
Gamme de produits SureSTART niveau 1
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à vis à filetage court
Quantité 1 000/Carton
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) Bouchons à vis et septa de 9 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon en verre à vis de 2 ml, niveau 1