Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications à haut débit de niveau 2
Code produit 17343893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Amber
Clear
Matériau (revêtement):
No
Silanized
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (revêtement) Quantité Conditionnement
17343893 Clear No 100/Pk. 100 pièces
17353893 Clear No 5000/Pk. 5000 pièces
17363893 Clear No 1000/Pk. 1000 pièces
17373893 Amber No 100/Pk. 100 pièces
17383893 Amber No 5000/Pk. 5000 pièces
17393893 Amber No 1000/Pk. 1000 pièces
17303903 Amber Silanized 100/Pk. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17343893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6ASV91P
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau 2 de performance, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit.
Choisissez les flacons à bouchon vissé en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau 2 de performance, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant des systèmes GC, HPLC/UHPLC et des systèmes MS à quadripôle simple ou triple. Utilisez les flacons de niveau 2 pour les applications AQ/CQ de routine, lorsque les niveaux d’analyte sont atteignables ou proches du niveau de détection de la méthode. Disponibles en verre transparent et ambré, ces flacons à bouchon vissé de 2 ml ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de pouvoir répondre à vos exigences réglementaires. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Caractéristiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à vis de 9 mm et des septa pour sceller ces flacons
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
  • Identifiés par deux vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) (U)HPLC, GC, MS
Graduée Yes
Type d’insert None
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Type de filetage 9 mm Short Thread
Volume (métrique) résiduel 170 μl
Type de base Base plate
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à vis à filetage court
Quantité 100/Pk.
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) HPLC/GC Autosampler
Type de flacon Vials
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon à vis en verre de 2 ml, niveau 2