Learn More
Thermo Scientific™ 
Micro-flacons à bouchon vissé en polypropylène SureSTART™ de 2 ml pour les analyses quotidiennes de niveau 1 d’échantillons de < 2 ml
Code produit 17373913 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de base:
Flacon à insert, conique
Fond plat
Volume (métrique) total:
0,4 mL
1,5 ml
2 ml
Type d’insert:
Fixed Insert
No
Quantité:
1 000/Carton
100/Pk.
100/paquet
5 000/Carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de base Volume (métrique) total Type d’insert Quantité Conditionnement
17373913 Flacon à insert, conique 0,4 mL Fixed Insert 100/paquet 100 pièces
17383913 Flacon à insert, conique 0,4 mL Fixed Insert 5 000/Carton 5000 pièces
17393913 Flacon à insert, conique 0,4 mL Fixed Insert 1 000/Carton 1000 pièces
17303923 Fond plat 1,5 ml No 100/paquet 100 pièces
17313923 Fond plat 1,5 ml No 5 000/Carton 5000 pièces
17323923 Fond plat 1,5 ml No 1 000/Carton 1000 pièces
15227298 Fond plat 2 ml No 100/Pk. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17373913 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6ESV904PP
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les micro-flacons à bouchon vissé en polypropylène SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour les analyses HPLC quotidiennes d’échantillons de < 2 ml.
Utilisez les micro-flacons à bouchon vissé en polypropylène Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour les analyses chromatographiques quotidiennes d’échantillons de < 2 ml. Ils constituent un choix abordable et peuvent être utilisés avec tous les types d’instruments HPLC/UHPLC. Ces micro-flacons à bouchon vissé de 2 ml en plastique transparent sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir des dimensions physiques compatibles avec les échantillonneurs automatiques. Scellez ces flacons à bouchon vissé avec des bouchons à vis et des septa de 9 mm.
Flacons de niveau de performance 1 – pour les analyses quotidiennes
  • Une seule vague sur le flacon
  • Les flacons en polypropylène sont recommandés lors de l’analyse des composés polaires / analytes
  • Conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau
  • Conviennent aux applications HPLC/UHPLC
  • À utiliser pour vérifier la présence de composés et les quantifier en utilisant des techniques de détection telles que UV, DAD/PDA, RI, ELSD et fluorescence
  • Non recommandés pour un usage avec des solvants non polaires
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons Thermo Scientific SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en matière d’analyse, de performance et de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Utilisez le niveau 3 pour vos échantillons les plus précieux (et analytes sujets à l’adsorption du verre) afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polypropylène transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) (U)HPLC, MS, PFAS
Graduée No
Type d’insert Fixed Insert
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Type de filetage 9 mm Short Thread
Volume (métrique) résiduel 4 μl
Type de base Flacon à insert, conique
Gamme de produits SureSTART niveau 1
Volume (métrique) total 0,4 mL
Type de bouchon Bouchon à vis à filetage court
Quantité 100/paquet
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 0,3 mL
À utiliser avec (équipement) Bouchons à vis et septa de 9 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Micro-flacon à vis en plastique de 2 ml, niveau 1