Learn More
Thermo Scientific™ 
Micro-flacons à bouchon clipsé en polypropylène SureSTART™ de 2 ml pour les analyses quotidiennes de niveau 1 d’échantillons de < 2 ml
Code produit 17383903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de base:
Flacon à insert, conique
Flacon à insert, fond plat
Type d’insert:
Fixed Insert
Volume (métrique) total:
0,3 mL
0,8 mL
1 mL
Quantité:
1 000/Carton
100/paquet
5 000/Carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de base Type d’insert Volume (métrique) total Quantité Conditionnement
17383903 Flacon à insert, conique Fixed Insert 0,3 mL 100/paquet 100 pièces
17393903 Flacon à insert, conique Fixed Insert 0,3 mL 5 000/Carton 5000 pièces
17303913 Flacon à insert, conique Fixed Insert 0,3 mL 1 000/Carton 1000 pièces
17313913 Flacon à insert, conique Fixed Insert 0,8 mL 100/paquet 100 pièces
17323913 Flacon à insert, conique Fixed Insert 0,8 mL 5 000/Carton 5000 pièces
17333913 Flacon à insert, conique Fixed Insert 0,8 mL 1 000/Carton 1000 pièces
17343913 Flacon à insert, fond plat Fixed Insert 1 mL 100/paquet 100 pièces
17353913 Flacon à insert, fond plat Fixed Insert 1 mL 5 000/Carton 5000 pièces
17363913 Flacon à insert, fond plat Fixed Insert 1 mL 1 000/Carton 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17383903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6ERV1103PPC
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les micro-flacons à bouchon clipsé en polypropylène SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour les analyses quotidiennes d’échantillons de < 2 ml avec des solvants polaires ou des mélanges eau / solvant polaire.
Utilisez les micro-flacons à bouchon clipsé en polypropylène Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour les analyses chromatographiques quotidiennes d’échantillons de < 2 ml. Ils constituent un choix abordable et peuvent être utilisés avec tous les types d’instruments HPLC/UHPLC. Ces flacons à bouchon clipsé de 2 ml en plastique transparent sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir des dimensions physiques compatibles avec les échantillonneurs automatiques. Scellez ces flacons à bouchon clipsé avec des bouchons à clipser et des septa de 11 mm.
Flacons de niveau de performance 1 – pour les analyses quotidiennes
  • Une seule vague sur le flacon
  • Conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau
  • Les flacons en polypropylène sont recommandés lors de l’analyse des composés polaires / analytes
  • Conviennent aux applications HPLC/UHPLC
  • À utiliser pour vérifier la présence de composés et les quantifier en utilisant des techniques de détection telles que UV, DAD/PDA, RI, ELSD et fluorescence
  • Non recommandés pour un usage avec des solvants non polaires
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons Thermo Scientific SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en matière d’analyse, de performance et de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Utilisez le niveau 3 pour vos échantillons les plus précieux (et analytes sujets à l’adsorption du verre) afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polypropylène transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) (U)HPLC, MS, PFAS
Graduée No
Type d’insert Fixed Insert
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 11 mm
Volume (métrique) résiduel 4 μl
Type de base Flacon à insert, conique
Gamme de produits SureSTART niveau 1
Volume (métrique) total 0,3 mL
Type de bouchon Bouchon à clipser
Quantité 100/paquet
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 0,2 mL
À utiliser avec (équipement) Bouchons à clipser et septa de 11 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Micro-flacon à clipser en plastique de 2 ml, niveau 1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.