Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’analyse d’espace de tête à bouchon à sertir SureSTART™ en verre de 20 ml, applications haut débit de niveau 2
Code produit 17323803 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Diamètre (métrique) externe:
22.65 mm
À utiliser avec (équipement):
RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instruments GC d’espace de tête Agilent
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) externe À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
17323803 Transparent 22.65 mm RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instruments GC d’espace de tête Agilent 100/Pk. 100 pièces
17333803 Transparent 22.65 mm RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instruments GC d’espace de tête Agilent 5000/Pk. 5000 pièces
17343803 Transparent 22.65 mm RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instruments GC d’espace de tête Agilent 1000/Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17323803 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6ACV201R
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les flacons d’analyse d’espace de tête à bouchon à sertir SureSTART™ en verre de 20 ml, de niveau de performance 2, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les analyses de gaz volatiles à haut débit.
Utilisez les flacons d’analyse d’espace de tête à bouchon à sertir Thermo Scientific™ SureSTART™ en verre de 20 ml dans vos analyses de gaz volatiles à haut débit. Les flacons de niveau de performance 2 garantissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant des systèmes GC et MS à simple ou triple quadripôle. Ces flacons à espace de tête sont conçus pour résister aux températures et aux pressions internes plus élevées requises pour les analyses de gaz volatiles. Ils ont une très faible teneur en métaux et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de répondre à vos exigences réglementaires. Ces flacons sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Caractéristiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à vis et des septa de 20 mm Thermo Scientific pour sceller ce flacon
  • Utilisez des pinces à sertir et à dessertir électroniques ou manuelles Thermo Scientific pour sceller et retirer votre bouchon à sertir du flacon
  • Les flacons à base circulaire sont compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques et plus facilement manipulés par des bras robotisés qui permettent de soulever le flacon du plateau
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
  • Identifiés par deux vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Convient aux applications GC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 12.5 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22.65 mm
Matériau Verre transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Headspace
Graduée Yes
Type d’insert None
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 20 mm
Volume (métrique) résiduel 0,8 mL
Type de base Fond rond
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 20 mL
Type de bouchon Bouchon à sertir
Quantité 100/Pk.
Taille du bouchon 20 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 18 mL
À utiliser avec (équipement) RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instruments GC d’espace de tête Agilent
Type de flacon Headspace Vials
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 75 mm
Type de produit Flacon d’analyse d’espace de tête à sertir de 20 ml, niveau 2