Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’analyse d’espace de tête à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 20 ml, applications haut débit de niveau 2
Code produit 17383883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Amber
Clear
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
11.5 mm
12.5 mm
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) de l’ouverture Quantité Conditionnement
17383883 Clear 11.5 mm 100/Pk. 100 pièces
17393883 Clear 12.5 mm 5000/Pk. 5000 pièces
17303893 Clear 12.5 mm 1000/Pk. 1000 pièces
17313893 Amber 11.5 mm 100/Pk. 100 pièces
17323893 - - - 5000 pièces
17333893 Amber 11.5 mm 1000/Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17383883 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6ASV201
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les flacons d’analyse d’espace de tête à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 20 ml, de niveau de performance 2, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les analyses de gaz volatiles à haut débit.
Utilisez les flacons d’analayse d’espace de tête à bouchon vissé en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 ml, de niveau de performance 2 dans vos analyses de gaz volatiles à haut débit. Nos flacons à espace de tête à bouchon vissé sont une nouveauté dans un champ dominé par les cols à sertir. Ils offrent une solution pratique et prête à l’emploi qui ne nécessite pas d’outils de sertissage ou de dessertissage. Il s’agit de flacons de niveau de performance 2, qui garantissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant des systèmes GC et MS à quadripôle simple ou triple. Les flacons à espace de tête sont conçus pour résister aux températures et aux pressions internes plus élevées requises pour les analyses de gaz volatiles. Ils ont une très faible teneur en métaux et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de répondre à vos exigences réglementaires.
Caractéristiques
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à vis et des septa de 18 mm Thermo Scientific pour sceller ce flacon
  • Les flacons à base circulaire sont compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques et plus facilement manipulés par des bras robotisés qui permettent de soulever le flacon du plateau
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
  • Identifiés par deux vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Convient aux applications GC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 11.5 mm
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 22.5 mm
Matériau Verre transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Headspace
Graduée Yes
Type d’insert None
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 18 mm
Type de filetage 18 mm
Volume (métrique) résiduel 0,8 mL
Type de base Fond rond
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 20 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 100/Pk.
Taille du bouchon 18 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 18 mL
À utiliser avec (équipement) Headspace Autosampler
Type de flacon Headspace Vials
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 75 mm
Type de produit Flacon d’analyse d’espace de tête à vis de 20 ml, niveau 2