Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 20 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17343933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Septum:
Gris Chlorobutyl/Noir PTFE
Silicone blanc / PTFE bleu
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température
Quantité:
100/paquet
1 000 boîtes
5 000 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Septum Quantité Conditionnement
17343933 Argent Silicone bleu / PTFE transparent ; souple 100/paquet 100 pièces
17333923 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple 100/paquet 100 pièces
17343923 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple 5 000 boîtes 5000 pièces
17353923 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple 1 000 boîtes 1000 pièces
17363923 Argent Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température 100/paquet 100 pièces
17373923 Argent Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température 5 000 boîtes 5000 pièces
17383923 Argent Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température 1 000 boîtes 1000 pièces
17393923 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu 100/paquet 100 pièces
17303933 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu 5 000 boîtes 5000 pièces
17313933 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu 1 000 boîtes 1000 pièces
17353933 Argent Silicone bleu / PTFE transparent ; souple 5 000 boîtes 5000 pièces
17363933 Argent Silicone bleu / PTFE transparent ; souple 1 000 boîtes 1000 pièces
17805214 Rouge Gris Chlorobutyl/Noir PTFE 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17343933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PCC20ST3
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm, comme nos flacons à espace de tête à sertir SureSTART en verre de 20 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons en aluminium et en aluminium / fer blanc magnétique avec septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.
Les bouchons à sertir de 20 mm SureSTART de niveau 3 sont dotés d’un septum haute température composé d’une formulation de silicone spécialisée qui permet de le chauffer à plus de 250°C sans ramollissement excessif du septum ni libération de vapeurs volatiles.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argent
Matériau Aluminium
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
À utiliser avec (application) Not for PFAS
Comprend Septum
Niveau Level 3
Modèle Soft
Dureté 45 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 3 mm
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à espace de tête à sertir de 20 mm
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type de produit À sertir, niveau 3
Septum Color Blue/Clear