Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Bouchons de flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie uniquement
- Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17374053 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Artikelnummer. | Couleur | Septum | Modèle | Dureté | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17374053 | Bleu | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | Pré-fendu | 54 shore | 100 pièces |
| 17363993 | Bleu, Gold | Silicone blanc / PTFE rouge | Couvercle de plaque magnétique en étain | 54 shore | 100 pièces |
| 17334043 | Bleu | Silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 100 pièces |
| 17344043 | Bleu | Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | Souple | 45 shore | 100 pièces |
| 17354043 | Bleu | Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu, souple | Pré-fendu, lisse | 45 shore | 100 pièces |
| 17364043 | Bleu | Silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 5000 pièces |
| 17374043 | Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 100 pièces |
| 17384043 | Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 5000 pièces |
| 17394043 | Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 1000 pièces |
| 17304053 | Bleu | Silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 1000 pièces |
| 17314053 | Noir | Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé | Collé | 54 shore | 100 pièces |
| 17324053 | Noir | Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé | Collé | 54 shore | 5000 pièces |
| 17334053 | Noir | Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé | Collé | 54 shore | 1000 pièces |
| 17344053 | Gris | Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé | Pré-fendu, collé | 54 shore | 100 pièces |
| 17354053 | Gris | Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé | Pré-fendu, collé | 54 shore | 5000 pièces |
| 17364053 | Gris | Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé | Pré-fendu, collé | 54 shore | 1000 pièces |
| 17384053 | Bleu | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | Pré-fendu | 54 shore | 5000 pièces |
| 17394053 | Rouge | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | Pré-fendu | 54 shore | 100 pièces |
| 17304063 | Rouge | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | Pré-fendu | 54 shore | 5000 pièces |
| 17314063 | Rouge | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | Pré-fendu | 54 shore | 1000 pièces |
| 17324063 | Bleu | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | Pré-fendu | 54 shore | 1000 pièces |
| 17334063 | Bleu | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 100 pièces |
| 17344063 | Bleu | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 5000 pièces |
| 17354063 | Rouge | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 100 pièces |
| 17364063 | Rouge | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 5000 pièces |
| 17374063 | Rouge | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 1000 pièces |
| 17384063 | Bleu | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 54 shore | 1000 pièces |
| 17815194 | Jaune | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | Pré-fendu | 45 shore | 100 pièces |
| 17865204 | Jaune | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 50 shore | 100 pièces |
| 17875204 | Vert | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | - | 50 shore | 100 pièces |
| 18274584 | Vert | Silicone/PTFE | Pré-fendu | 55 Shore | 100 pièces |
Utilisez le code promo 27993
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Beskrivelse
Utilisez les bouchons à vis de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 9 mm, comme nos flacons à vis en verre de 2 ml SureSTART , nos flacons à vis en verre de qualité GOLD de 2 ml, nos micro-flacons à vis en verre à récupération totale pour les échantillons de < 2 ml, nos flacons à vis en verre à récupération élevée de 1,7 ml et nos micro-flacons à vis en verre pour les échantillons de < 2 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons en polypropylène avec septa polyvalents en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Nos bouchons AVCS™ intègrent la technologie de système de fermeture de flacon avancé pour assurer une compression optimale du joint lors de la fermeture d’un flacon. Utilisez les bouchons à vis AVCS avec nos flacons SureStop™ pour assurer une bonne étanchéité, des données cohérentes et un débit d’échantillons accru.
Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | Yes |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Single-use |
| Septum | Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu |
| Comprend | Septum |
| Niveau | Level 3 |
| Nb par paquet | 100 |
| Modèle | Pré-fendu |
| Dureté | 54 shore |
| Gamme de produits | SureSTART niveau 3 |
| Quantité | 100/Pk. |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Taille du bouchon | 9 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à vis de 9 mm |
| Concept écologique | ACT Ecolabel (Silver) |
| ACT Label | Yes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Spécification certifiée |
| Type de produit | Vis (AVCS™), niveau 3 |
| Septum Color | White/Blue |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.