Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Code produit 17393823 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
40 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Septum:
Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
Silicone transparent / PTFE blanc
Silicone/PTFE
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Taille du bouchon Septum Conditionnement
17393823 8 mL Transparent 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17383803 12 mL Ambré 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17393803 12 mL Transparent 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17303813 16 mL Ambré 18 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17313813 16 mL Transparent 18 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17323813 20 mL Ambré 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17333813 20 mL Transparent 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17353813 40 mL Ambré 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17363813 40 mL Ambré 24 mm Silicone transparent / PTFE blanc 100 pièces
17373813 40 mL Transparent 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17383813 40 mL Transparent 24 mm Silicone transparent / PTFE blanc 100 pièces
17393813 4 mL Ambré 13 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17303823 4 mL Transparent 13 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17383823 8 mL Ambré 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17835194 20 mL Transparent 24 mm Silicone/PTFE 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17393823 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6AK8CCT
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à visser en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène ouverts ou fermés avec septa en silicone / PTFE ou en mousse de polyéthylène / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
Flacons EPA de niveau 100
Nos flacons EPA de niveau 100 sont traités et conditionnés selon un système de gestion de la qualité ISO strict. Les produits de niveau 100 ne sont ni certifiés, ni pré-nettoyés. Chaque boîte de produits est pourvue d’une étiquette portant son numéro de fabrication et d’un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Couleur (joint) White/White
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9 mm
Diamètre (métrique) interne 16,6 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 8 mL
Septum Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
Comprend 200 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 15 mm
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 8 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon vissé fermé, niveau 2
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 15 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 15 mm
Type de flacon Flacon en verre à vis de 8 ml, niveau 2
Certifications/Conformité Certifié conforme aux spécifications, niveau EPA 100
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Kit de flacons et bouchons certifiés EPA, niveau 2