Learn More
Thermo Scientific™ Inserts Polyspring SureSTART™ pour flacons de 2 ml, à haut débit de niveau 1
GREENER_CHOICE
Code produit 17343903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
1 Pack of 100
10 Packs of 100
50 Packs of 100
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
17343903 1 Pack of 100 100 pièces
17353903 50 Packs of 100 5000 pièces
17363903 10 Packs of 100 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17343903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6EME03CPPSP
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les inserts en plastique Polyspring SureSTART™ de niveau de performance 1 dans des flacons à vis, à clipser ou à sertir de 2 ml lors de l’analyse de petits échantillons de moins de 2 ml.
Utilisez les inserts en plastique Polyspring Thermo Scientific™ Polyspring avec des flacons à vis, à sertir ou à clipser de 2 ml pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de < 2 ml. L’élément Polyspring au fond de l’insert centre l’insert dans le flacon, assure le joint avec le bouchon du flacon et amortit le contact de l’aiguille. Ces inserts en plastique ont une petite capacité volumique totale de < 400 μl et un volume résiduel minimum de 2 μl. Une fois placés et scellés à l’intérieur d’un flacon de 2 ml, les micro-échantillons peuvent être utilisés dans des plateaux d’échantillonneurs automatiques classiques. Ces inserts sont de niveau de performance 2, ce qui signifie qu’ils ont été conçus pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir les dimensions physiques.
Caractéristiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • À utiliser avec des flacons à vis de 9 mm, des flacons à clipser de 11 mm ou des flacons à sertir de 11 mm
  • Scellez les flacons avec des bouchons à vis et des septa de 9 mm, des bouchons à sertir et des septa de 11 mm ou des bouchons à clipser et des septa de 11 mm, selon le flacon utilisé
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Les dimensions de tous les inserts Thermo Scientific SureSTART sont vérifiées
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau Polypropylène transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Micro Sampling
Type d’insert Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Type d’emballage 1 Pack of 100
Volume (métrique) résiduel 4 μl
Type de base Conique avec Polyspring
Gamme de produits SureSTART niveau 1
Volume (métrique) total 0,3 mL
Quantité 100
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
À utiliser avec (équipement) 2 mL Vials
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)
ACT Label Yes
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 31 mm
Type de produit Insert en plastique Polyspring