Learn More
Thermo Scientific™ Kits SureSTART™ de flacons à vis en verre transparent de 20 ml certifiés conformes aux spécifications et de bouchons à vis fermés de 24 mm pour scintillation, niveau 2
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Effectuez une numération par scintillation liquide précise tout en contenant en toute sécurité des cocktails radioactifs grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications pour la scintillation Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.
Effectuez une numération par scintillation liquide précise tout en contenant en toute sécurité des cocktails radioactifs grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications pour la scintillation Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Nos kits pour scintillation comprennent des flacons à vis en verre de 20 ml et des bouchons en polypropylène fermés avec des septa en feuilles de polypropylène.
Flacons à scintillation et bouchons
• Fabriqués en verre à faible teneur en potassium pour la réduction de la scintillation de fond.
• Les bouchons sont revêtus de feuilles de métal pour contenir en toute sécurité des cocktails de scintillation à faible teneur en radionucléides.
• Les flacons de 20 ml sont compatibles avec la plupart des compteurs à scintillation automatisés.
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 15 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 27,5 mm |
| Matériau | Verre transparent |
| Volume (métrique) | 20 mL |
| Septum | Feuille de polypropylène argenté |
| Comprend | 500 flacons et bouchons |
| Taille (métrique) de l’ouverture | 24 mm |
| Gamme de produits | SureSTART niveau 2 |
| Volume (métrique) total | 20 mL |
| Afficher plus |