Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Code produit 17313823 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Verre ambré
Verre hydrolytique (classe I)
Verre hydrolytique ambré (classe I)
Verre transparent
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé
Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé
Silicone bleu / PTFE transparent
Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu
Silicone rouge / PTFE ivoire
Silicone/Polyamide
Couleur (joint):
Blanc / bleu
Blanc / rouge
Bleu
Bleu / transparent
Rouge, blanc, rouge
Rouge/Ivoire
Type de flacon:
Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Flacon à filetage SureStop
Flacon à filetage SureStop (assemblé)
Flacon à filetage court
Flacon à vis
Packungsgröße:
100 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Matériau Septum Couleur (joint) Type de flacon Packungsgröße
17313823 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17923611 Polypropylène Silicone/Polyamide Blanc / rouge Flacon à filetage court 100 pièces
17323823 Verre ambré Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17333823 Verre transparent Silicone bleu / PTFE transparent Bleu / transparent Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17343823 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17353823 Verre transparent Silicone rouge / PTFE ivoire Rouge/Ivoire Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17363823 Verre ambré Silicone rouge / PTFE ivoire Rouge/Ivoire Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17373823 Verre transparent PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Rouge, blanc, rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17303833 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17313833 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17323833 Verre ambré Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17333833 Verre transparent Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu Bleu / transparent Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17805194 Verre transparent PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Rouge, blanc, rouge Flacon à filetage SureStop (assemblé) 100 pièces
17805184 Verre transparent Silicone rouge / PTFE ivoire Rouge/Ivoire Flacon à filetage SureStop (assemblé) 100 pièces
17825224 Verre transparent Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Blanc / bleu Flacon à filetage SureStop (assemblé) 100 pièces
17845214 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon à filetage SureStop 100 pièces
17865174 Verre transparent Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Blanc / bleu Flacon à filetage SureStop 100 pièces
18214594 Verre hydrolytique (classe I) PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Bleu Flacon à vis 100 pièces
18254594 Verre hydrolytique ambré (classe I) Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Bleu Flacon à vis 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17313823 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6AK592W
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des pastilles de marquage en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Choisissez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données homogènes et un débit d’échantillons accru.
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur de bouchon Bleu
Couleur (joint) Blanc / rouge
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 2 mL
Septum Silicone blanc / PTFE rouge
Comprend 100 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Dureté 55 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 2 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Vis (AVCS™), niveau 2
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Septa Size (Metric) 9 mm
Type de flacon Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Kit de flacons et bouchons certifié conforme aux spécification, niveau 2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.