Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17363963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Volume (métrique) total:
0,2 mL
2 mL
Matériau:
TPX ambré
Verre transparent
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Volume (métrique) total Matériau Conditionnement
17363963 Non 0,2 mL TPX ambré 100 pièces
17393963 Oui 2 mL Verre transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17363963 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PK1655
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3.
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3. Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court en verre ou en TPX et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés aux aiguilles de l’échantillonneur automatique. Des options de septa greffés sont disponibles. Sélectionnez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données cohérentes et un débit d’échantillons accru.
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
  • Niveau 1 : Analyse quotidienne
    Approuvés pour la chromatographie
    Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
  • Niveau 2 : Analyse à haut débit
    Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
    Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
  • Niveau 3 : Haute performance
    Lorsque la sensibilité est essentielle
    Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4,5 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Amber
Matériau TPX ambré
Volume (métrique) 0,2 mL
Septum Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé
Comprend 100 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Dureté 55 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 0,2 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis, niveau 3
Quantité 100 Pk.
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 9 mm
Type de flacon 0.2 mL Short Thread Screw TPX Vial, Level 3
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Kit de flacons et bouchons certifié conforme aux spécification, niveau 3