Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés COT SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17383963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Certification COT (10 ppb)
Certification COT (20 ppb)
Conditionnement:
72 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
17383963 Certification COT (20 ppb) 72 pièces
17373963 Certification COT (10 ppb) 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17383963 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PK40TOC20
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés COT Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3.
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés COT Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3. Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Nos kits certifiés COT comprennent des flacons à vis en verre de 40 ml et des vis en polypropylène préassemblées avec des septa en silicone / PTFE haute pureté greffés. Chaque lot de flacons COT est testé et certifié pour contribuer à des niveaux de fond de carbone organique total de < 10 ou < 20 ppb.
Flacons et bouchons certifiés COT
Nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
• Les kits certifiés COT contiennent des flacons à vis en verre de 40 ml et des bouchons à vis préassemblés de 24 mm avec des septa en silicone / PTFE haute pureté greffés.
• Chaque lot est testé et certifié pour contribuer à des niveaux de fond de carbone organique total de < 10 ppb ou < 20 ppb par chromatographie en phase gazeuse.
• Le faible niveau de fond de COT est idéal pour la préparation et le stockage des étalons.
• 40 ml convient à la plupart des instruments COT automatisés.
• Conviennent aux analyses environnementales, y compris à l’échantillonnage hors ligne et ponctuel d’eau de haute pureté
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur de bouchon Blanc
Diamètre (métrique) de l’ouverture 15 mm
Diamètre (métrique) interne 28 mm
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 40 mL
Septum Silicone blanc / PTFE transparent ; greffé
Comprend 72 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 24 mm
Dureté 55 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis, niveau 3
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
Taille du bouchon 24 mm
Marking Spot Non
À utiliser avec (équipement) Analyseurs COT
Septa Size (Metric) 24 mm
Type de flacon Flacon en verre à vis de 40 ml, niveau 3
Certifications/Conformité Certification COT (20 ppb)
Hauteur (métrique) 97 mm
Type de produit Kit de flacons et bouchons certifiés COT, niveau 3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.