Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Code produit 15102749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Couleur:
Transparent
Nb par paquet:
5
50 tapis
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Couleur Nb par paquet Conditionnement
15102749 Oui Transparent 5 5 pièces
15192739 Non Transparent 5 5 pièces
15816261 Non Transparent 50 tapis 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15102749 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M150
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Ils sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Tapis pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
979
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 384
Nb par paquet 5
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Oui
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility Plaque à 384 puits