Learn More
Tork Seau de lingettes humides pour le nettoyage des surfaces W15
Code produit 30243699 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Godet
Recharge uniquement
Conditionnement:
4 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30243699 Recharge uniquement 4 rouleaux
30243825 Godet 4 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243699 Fournisseur Tork Code fournisseur 190694
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Tork Les lingettes humides nettoyantes pour surfaces sont pratiques et efficaces pour le nettoyage des surfaces lorsque l'eau n'est pas disponible, tout en protégeant les surfaces sensibles, les appareils électroniques et les procédés.
  • Nettoyez efficacement les surfaces avec ces lingettes humides de qualité professionnelle.
  • Grâce à leur texture résistante, éliminez facilement l'huile, la graisse, les lubrifiants et la saleté.
  • Maintenez un niveau d'hygiène des surfaces optimal même en l'absence d'eau grâce à cette conception pratique.
  • Protégez les surfaces sensibles et les appareils électroniques tout en les gardant propres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes humide
Longueur (impériale) 17.13 yd.
Longueur (métrique) 15.66 m
Largeur (impériale) 5,31 in
Largeur (métrique) 13.5 cm
Certifications/Conformité FSC crédit MIX
Couleur Blanc
Épaisseur 1-ply
Comprend Recharge uniquement
Certifications / conformité (Europe) FSC crédit MIX