Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH de surface
Code produit 11796338 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11796338 12mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11796338
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’électrode de pH de surface idéale pour les mesures sur papier, peau, cuir, gélose et gel d’électrophorèse.
  • Électrode de pH en verre plat 12 ou 8 mm
  • Pour les mesures sur papier, peau, cuir, gélose, gel d’électrophorèse
Spécification
Description Électrode de pH de surface
Diamètre (métrique) 12mm
Type Électrodes de pH, 12 mm
À utiliser avec (application) L’électrode de pH de surface idéale pour les mesures sur papier, peau, cuir, gélose et gel d’électrophorèse.
Plage de pH 0 à 12
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C