Learn More
MedLine Cotons-tiges en tubes de polypropylène
Description
- Écouvillons secs stériles fournis dans des tubes à fond rond en polypropylène résistant aux chocs
- Stérilisés à l’oxyde d’éthylène
- Produit selon les normes strictes ISO 9002 / EN 29002
- Marquage CE n°98 06 0119, classe II A
Spécification
Spécification
| Comprend | Tous les écouvillons possèdent une tête ronde, compacte et résistante aux déchiquetages pour le prélèvement des échantillons. |
| Certifications/Conformité | ISO 9002/EN 29002, marquage CE n°98 06 0119, ISO 9002 / EN 29002, marquage CE n°98 06 0119 |
| Couleur | Plat |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 2,5mm |
| Qualité | Classe II A |
| Type de tête | Les écouvillons sont dotés d'une tête ronde, compacte et résistante à la déchirure pour le prélèvement d'échantillons. |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Quantité | 500/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau de la poignée | Axe en polystyrène |
| Afficher plus |