Learn More
Fisherbrand™ Mini-loupe
Code produit 12816355 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12816355 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12816355
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Élargit les objets pour faciliter la visualisation. La mini-loupe Fisherbrand™ pivote pour faciliter l’observation.
  • La boîte lumineuse est idéale pour un examen rapide des plaques à 96 puits, des boîtes de Petri, des gels d'électrophorèse, des lames et des transparents.
  • Nécessite 2 piles AA (incluses).
  • La lentille moulée et pivotante offre un grossissement de 1,75X.
Spécification
Couleur Cadre rouge
À utiliser avec (équipement) Mini-table lumineuse
Hauteur (impériale) 8,1 in
Hauteur (métrique) 20,7 cm
Comprend Cadre et loupe
Longueur (impériale) 6,3 in
Longueur (métrique) 185 mm
Quantité 1 de chaque
Dimensions Regular
Poids (impériale) 1 oz.
Poids (métrique) 0,45 kg
Largeur (impériale) 5,3 in
Largeur (métrique) 100 mm
Diameter (Englis) Lens 5,3 in
Diameter (Metric) Lens 13.5 cm
Grossissement 1.75x
Matériau Polycarbonate
Type de produit Loupe