Learn More
Socorex™ Dosys™ Seringues entièrement en verre
Code produit 10039701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 1 ml
0,2 à 5 ml
0,5 ml à 2 ml
1 à 10 ml
1 à 20 ml
1 à 30 ml
1 à 50 ml
10 à 150 ml
10 à 200 ml
Type de connexion:
Buse Luer
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de connexion Conditionnement
10039701 0,2 à 5 ml Buse Luer 3 pièces
10477072 0,5 ml à 2 ml Luer-Lock 3 pièces
10029761 1 à 20 ml Luer-Lock 2 pièces
10131442 1 à 50 ml Luer-Lock 1 pièce
10324932 1 à 20 ml Buse Luer 2 pièces
10161342 1 à 10 ml Buse Luer 3 pièces
10551713 0,2 à 5 ml Luer-Lock 3 pièces
10385022 1 à 10 ml Luer-Lock 3 pièces
11837253 0,1 à 1 ml Buse Luer 3 pièces
12663275 10 à 150 ml Luer-Lock 1 pièce
12673275 10 à 200 ml Luer-Lock 1 pièce
15562185 1 à 30 ml Buse Luer 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10039701 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 155.0305
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seringues en verre borosilicaté résistantes peuvent être stérilisées et réutilisées. Socorex™ Dosys™ Les seringues entièrement en verre constituent une alternative économique aux seringues en plastique jetables et sont faciles à démonter pour le nettoyage.
  • Structure en verre borosilicaté.
  • Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur et aux chocs.
  • Alternative économique aux seringues en plastique jetables.
  • Piston et corps usinés de précision.
  • Excellent raccord et étanchéité liquide (pas étanche aux gaz).
  • Graduations permanentes et haute visibilité.
  • Buses Luer en verre et Luer-Lock en métal disponibles.
  • Peut être stérilisé jusqu'à 160 °C / 320 °F.
  • Très facile à démonter et à nettoyer.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre (cylindre), Verre (piston), Verre (pointe)
Type de produit Seringue
Graduations 0,2 ml
Quantité 3/boîte
Volume (métrique) 0,2 à 5 ml
Type de connexion Buse Luer
Graduated Oui