Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour instruments HPLC Thermo Scientific™
Code produit 10341205 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
500 μl
2,5 ml
À utiliser avec (équipement):
HPLC LCQ
Échantillonneur automatique AS1000, AS3000
Échantillonneur automatique AS3000, AS3500
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10341205 500 μl HPLC LCQ 1 pièce
10782127 250 μl HPLC LCQ -
10702917 250 μl Échantillonneur automatique AS1000, AS3000 1 pièce
10321065 500 μl Échantillonneur automatique AS1000, AS3000 1 pièce
10197744 2,5 ml Échantillonneur automatique AS3000, AS3500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10341205 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365JLT41
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments HPLC Thermo Scientific permettent des injections simples, précises et reproductibles.
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments HPLC Thermo Scientific permettent des injections simples, précises et reproductibles.
  • Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Large éventail de volumes
  • Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
  • Conception solide et marquages faciles à lire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille Calibre 22
Longueur (impériale) de l’aiguille Aiguille amovible de 2 po
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique HPLC
Jetable Non
Volume (métrique) 500 μl
À utiliser avec (équipement) HPLC LCQ