Learn More
IKA Mélangeur à immersion T 25 Digital Ultra-Turrax™
Code produit 13326309 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
3 000 à 25 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
13326309 3 000 à 25 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13326309 Fournisseur IKA Code fournisseur 0003725000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00€
    2665.00€ / 1 pièces
    Économisez 300.00€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélangeur à immersion haute performance. IKA™ T 25 Numérique Ultra-Turrax™ offre une large plage de vitesses qui permet aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des rotors de petit diamètre.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Protection électronique antisurcharge
  • Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide
  • Les éléments de dispersion jetables en plastique sont disponibles en deux tailles
  • Affichage des codes d’erreur
  • Fonctionnement silencieux
  • Prise EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 3 000 à 25 000 tr/min
Tension 230 V
Plage de volume (métrique) 1 ml à 2 L
Type de prise Prise EU