Learn More
Sartorius Pipettes mécaniques Tacta™
BIOPHARMA
Code produit 15586304 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.1 à 3 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 100 μl
500 à 5000 μl
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Volume (métrique) Couleur Conditionnement
15586304 1 2 à 20 μl Jaune 1 pièce
15566304 1 0.1 à 3 μl Gris 1 pièce
15576304 1 0,5 à 10 μl Gris 1 pièce
15596304 1 10 à 100 μl Jaune 1 pièce
15506314 1 20 à 200 μl Jaune 1 pièce
15516314 1 100 à 1000 μl Bleu 1 pièce
15526314 1 500 à 5000 μl Vert 1 pièce
15536314 1 1000 à 10 000 μL Rouge 1 pièce
15546314 8 0,5 à 10 μl Gris 1 pièce
15556314 8 5 à 100 μl Jaune 1 pièce
15566314 8 30 à 300 μl Orange 1 pièce
15576314 12 0,5 à 10 μl Gris 1 pièce
15586314 12 5 à 100 μl Jaune 1 pièce
15596314 12 30 à 300 μl Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15586304 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH729030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.18€
    364.00€ / 1 pièces
    Économisez 131.18€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Sa conception exceptionnellement équilibrée permet une grande simplicité d’utilisation et une prise incroyablement confortable
  • Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
  • Unique Sartorius Optilock Le système offre une grande flexibilité pour le réglage et le verrouillage du volume.
  • Éjection de l'embout contrôlée et fluide grâce au nouveau Sartorius Optiject technologie
  • Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
  • Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Optifit 200 μL, SafetySpace Conseils de filtration 20 μL
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Tacta
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 2 à 20 μl