Learn More
WHEATON™ Flacon de dram de forme haute
Code produit 30286519 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Quantité:
140/paquet
190/paquet
231/paquet
264/paquet
399/paquet
666/paquet
882/paquet
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
30286519 14 ml 190/paquet 190 pièces
30286525 1,75 ml 882/paquet 882 pièces
30286527 3,5 ml 666/paquet 666 pièces
30286522 7 ml 399/paquet 399 pièces
30286517 10,5 ml 399/paquet 399 pièces
30286518 14 ml 264/paquet 264 pièces
30286521 21 ml 231/paquet 231 pièces
30286514 28 ml 190/paquet 190 pièces
30286508 7 ml 264/paquet 264 pièces
30286504 28 ml 140/paquet 140 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30286519 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 152062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.40€
    51.66€ / 190 pièces
    Économisez 4.74€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons tubulaires à dram
  • WHEATON™ Les flacons tubulaires pour drams sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à dilatation de 5,1 et utilisent WHEATON™ Bouchons en polypropylène noir avec doublure en aluminium
  • Les flacons et les bouchons conviennent au stockage, à la présentation, au prélèvement d'échantillons et aux applications pharmaceutiques.
  • Les flacons sont munis d'un filetage à épaulement et s'adaptent aux bouchons de flacons en polypropylène noir à filetage à épaulement, avec revêtement en aluminium. Leur volume varie de 1,75 mL à 28 mL.
  • Les bouchons pour flacons de dram doublés d'une feuille de polypropylène noir sont vendus séparément.
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 23.25 mm
Matériau Verre borosilicaté (type 1, classe B)
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 14 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 190/paquet
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 58 mm
Type de produit Flacon