Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme haute sans couvercle
Code produit 12338825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
11mL
24mL
40mL
120mL
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12338825 120mL 5 pièces
12376507 11mL 10 pièces
12306517 40mL 10 pièces
12396507 24mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12338825 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79C/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    88.87€ / 5 pièces
    Économisez 27.13€
    23% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 120mL
Diamètre (métrique) externe 60mm
Hauteur (métrique) 75mm
Product Type Creusets en porcelaine de forme haute