Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme haute sans couvercle
Code produit 12376507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
11mL
24mL
40mL
120mL
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12376507 11mL 10 pièces
12306517 40mL 10 pièces
12396507 24mL 10 pièces
12338825 120mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12376507 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79C/00
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Température max. (métrique) 1000°C
Capacité (métrique) 11mL
Diamètre (métrique) externe 26mm
Hauteur (métrique) 33mm
Product Type Creusets en porcelaine de forme haute