Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme haute sans couvercle
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Specifications
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| Capacité (métrique) | 24mL |
| Diamètre (métrique) externe | 35mm |
| Hauteur (métrique) | 44mm |
| Product Type | Creusets en porcelaine de forme haute |