Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col large, PP bleu, pour flacons carrés à visser en verre sodocalcique
Code produit 11619808 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
11619808 GL 54 10 pièces
11728011 GL 32 10 pièces
11738011 GL 45 10 pièces
11629808 GL 60 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11619808 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 293033208
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon inviolable pour flacon en verre sodocalcique à col large / filetage DIN à forme courte
Bouchon à vis sans revêtement en PP bleu inviolable pour flacons en verre sodocalcique à col large / filetage DIN à forme courte.
  • Anneau inviolable
  • Sans joint
  • Filetage DIN à forme courte
Spécification
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
Matériau Polypropylène
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 54
Diamètre (métrique) 69 mm