Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col large, PP bleu, pour flacons carrés à visser en verre sodocalcique
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Bouchon à vis sans revêtement en PP bleu inviolable pour flacons en verre sodocalcique à col large / filetage DIN à forme courte.
- Anneau inviolable
- Sans joint
- Filetage DIN à forme courte
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 10/Bte |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Diamètre (métrique) | 58 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |