Learn More
Ley Rubber™ Bouchons en liège coniques
Code produit 12376457 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (Metric) Bottom:
11 mm
15 mm
18 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
14 mm
18 mm
21 mm
Conditionnement:
10 pièces
1000 pièces
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
12376457 24 mm 15 mm 18 mm 20 pièces
12396457 32 mm 18 mm 21 mm 10 pièces
12336477 19 mm 11 mm 14 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12376457
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons en liège coniques à utiliser dans les secteurs de l’éducation, du brassage, de l’art et de l’artisanat.
  • Gamme de tailles disponibles
  • Produit recyclable
Spécification
À utiliser avec (application) Éducation, brassage, arts et artisanat
Longueur (métrique) 24 mm
Quantité 20/boîte
Diameter (Metric) Bottom 15 mm
Diamètre (métrique) supérieur 18 mm
Matériau Liège
Type de produit Bouchon en liège
Forme Conique