Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation coniques en PTFE
Code produit 16275771 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
15mm
20mm
25mm
30 mm
35mm
40 mm
45mm
50mm
55 mm
60mm
70mm
80mm
Diamètre (métrique):
4 mm
5mm
7mm
8mm
8 mm
10mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
16275771 80mm 10mm 5 pièces
16255771 60mm 8mm 10 pièces
16225771 45mm 8mm 10 pièces
16265771 70mm 10mm 5 pièces
16255761 10mm 4 mm 10 pièces
16245771 55 mm 8 mm 10 pièces
16235771 50mm 8mm 10 pièces
16215771 40 mm 8 mm 10 pièces
16205771 35mm 8mm 10 pièces
16275761 20mm 7mm 10 pièces
16295761 30 mm 8 mm 10 pièces
16285761 25mm 8mm 10 pièces
16265761 15mm 5mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16275771
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une action similaire à celle des agitateurs ovales ou à anneau de rotation. Les barreaux d’agitation coniques en PTFE Cowie Technology™ sont stables, autoclavables et conviennent à une grande variété d’applications.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Les extrémités coniques offrent une action similaire à celle des agitateurs ovales ou à anneau de rotation
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 10mm
Longueur (métrique) 80mm
Quantité 2/boîte
Forme Conique, cylindrique