Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Teclu avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Code produit 11795406 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, LPG, Propane
Méthane, Gaz naturel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
11795406 Méthane, Gaz naturel 1 pièce
11725416 Butane, LPG, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11795406
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
  • Toutes les fonctions de sécurité contenues dans le brûleur
  • À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
  • ouverture de 13 mm de diamètre
  • Avec vanne à pointeau de commande de gaz
  • Chambre de mélange conique spécialement conçue incorporée qui permet au brûleur d’éteindre une flamme très chaude
  • Convient au travail du verre et à la soudure
  • Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
Spécification
À utiliser avec (équipement) Connecteur NF de vissage G 0,5 in
Type de gaz Méthane, Gaz naturel
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Verrerie et soudure
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Connecteur NF
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Brûleur de sécurité Teclu