Learn More
Buerkle™ Tige téléscopique
Description
- Différents outils peuvent être fixés à la tige télescopique
- Les outils (bécher angulaire, bécher pendulaire, porte-flacons, bécher en acier inoxydable et épuisette) sont fixés à la tige télescopique par un joint à clipser
- Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
- Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
- Les tiges télescopiques ne peuvent pas être pivotées radialement, ce qui se traduit par une meilleure manipulation
- Les tiges individuelles ont été fournies avec une butée, ce qui signifie qu’une tige ne peut pas glisser accidentellement hors d’une autre tige
- Tige télescopique 5355-0280, modèle extrêmement court – extensible jusqu'à 280 cm. Se range dans n'importe quel coffre de voiture !
- Ressorts en acier inoxydable
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tige téléscopique |
| Matériau | Aluminium |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Comprend | 3 tiges |
| Matériau du tube | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Industrie et traitement des eaux, idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, réservoirs, conduits, cours d’eau ouverts, utilisés avec un échantillonneur télescopique |
| À utiliser avec (équipement) | Bécher incliné Bürkle, bécher à pendule, porte-bouteille, bécher en acier inoxydable et épuisette |
| Longueur (impériale) | Adjustable from 45.28 in. up to 1.18 in. |
| Longueur (métrique) | Réglable de 115 à 300 cm |