Learn More
Buerkle™ Tige téléscopique
Code produit 10530053 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 à 250 cm (réglable)
70 à 180 cm
Réglable de 115 à 300 cm
Réglable de 165 à 450 cm
Réglable de 175 à 600 cm
Réglable de 65 à 120 cm
Réglable de 95 à 280 cm
Comprend:
2 tiges
3 tiges
4 tiges
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Comprend unitSize
10530053 125 à 250 cm (réglable) 2 tiges 1 pièce
10396242 Réglable de 65 à 120 cm 2 tiges 1 pièce
15376297 70 à 180 cm 4 tiges 1 pièce
10376292 Réglable de 95 à 280 cm 4 tiges 1 pièce
10040822 Réglable de 115 à 300 cm 3 tiges 1 pièce
10182412 Réglable de 165 à 450 cm 3 tiges 1 pièce
10244992 Réglable de 175 à 600 cm 4 tiges 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10530053 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53550250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.93€
    37.70€ / 1 pièces
    Économisez 19.23€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Système d'échantillonnage polyvalent avec outils interchangeables pour une large gamme d'applications.
  • Différents outils peuvent être fixés à la tige télescopique
  • Les outils (bécher angulaire, bécher pendulaire, porte-flacons, bécher en acier inoxydable et épuisette) sont fixés à la tige télescopique par un joint à clipser
  • Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
  • Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
  • Les tiges télescopiques ne peuvent pas être pivotées radialement, ce qui se traduit par une meilleure manipulation
  • Les tiges individuelles ont été fournies avec une butée, ce qui signifie qu’une tige ne peut pas glisser accidentellement hors d’une autre tige
  • Tige télescopique 5355-0280, modèle extrêmement court – extensible jusqu'à 280 cm. Se range dans n'importe quel coffre de voiture !
  • Ressorts en acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tige téléscopique
Matériau Aluminium
Autoclavable Non autoclavable
Comprend 2 tiges
À utiliser avec (application) Industrie et traitement des eaux, idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, réservoirs, conduits, cours d’eau ouverts, utilisés avec un échantillonneur télescopique
À utiliser avec (équipement) Bécher incliné Bürkle, bécher à pendule, porte-bouteille, bécher en acier inoxydable et épuisette
Longueur (métrique) 125 à 250 cm (réglable)