Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Horloge à 5 niveaux
Code produit 11750879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 138°C
171°C à 193°C
232°C à 260°C
60°C à 82°C
88°C à +110°C
Conditionnement:
10 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11750879 88°C à +110°C 10 pièces
11780879 171°C à 193°C -
11740879 60°C à 82°C 10 pièces
11700889 232°C à 260°C 10 pièces
17777514 116°C à 138°C 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11750879 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M05CTHERG3D01P1
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Taille du cadran (impériale) 0,15 in
    Taille du cadran (métrique) 14mm
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,55 in
    Hauteur (métrique) 14 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 14 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température à 5 niveaux, °plage de 88 °C °à 110 °C (190 °F à 230 °F) 3
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,55 in
    Description Thermax Indicateur de température à 5 niveaux, °horloge, 88 °C à 110 °C (190 °F à 230 °F)
    Température max. (impériale) 230°F
    Température max. (métrique) 110°C
    Température (impériale) min. 190 °F
    Température min. (métrique) 88°C
    Plage de températures (impériale) 190 °F à 230 °F
    Plage de températures (métrique) 88°C à +110°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1°C
    Subdivision 88 °C, 93 °C, 99 °C, 104 °C, 110 °C (190 °F, 200 °F, 210 °F, 220 °F, 230 °F)
    Affichage 88/93/99/104/110°C
    Balance Double°C (°F)