Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indicateur de température encapsulé 199 °C / 390 °F
Code produit 11710929
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
104°C
116°C
149°C
199°C
44°C
46°C
82°C
99°C
Conditionnement:
2500 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11710929 104°C 50 pièces
11730929 116°C 50 pièces
11790929 149°C 50 pièces
11780939 199°C 50 pièces
11790909 44°C 50 pièces
11700919 46°C 50 pièces
11770919 82°C 50 pièces
17767514 99°C 2500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11710929 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M01ETHE104D01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,51 in
    Hauteur (métrique) 13 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 12 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température encapsulé 104 °C (219 °F)
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,41 in
    Description Thermax Indicateur de température encapsulé 104 °C (219 °F)
    Température max. (impériale) 219 °F
    Température max. (métrique) 104°C
    Température (impériale) min. 219°F
    Température min. (métrique) 104°C
    Plage de températures (impériale) 219 °F
    Plage de températures (métrique) 104°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1°C
    Subdivision Température unique
    Balance Double°C (°F)