Learn More
Terbinafine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Terbinafine hydrochloride (TDT 067 hydrochloride) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine hydrochloride is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine hydrochloride also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Terbinafine hydrochloride |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 78628-80-5 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H26ClN |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | TDT 067 hydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : 60 mg/mL (182.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?