Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour tubes à essai
Code produit 12861954
Change view
Click to view available options
Bristle Material:
Fibre
Nylon
Diamètre (métrique) des poils:
11 mm
28 mm
29 mm
À utiliser avec (équipement):
Tubes à essai de 10 à 12 mm de diamètre
Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Bristle Material Diamètre (métrique) des poils À utiliser avec (équipement) unitSize
12861954 Fibre 11 mm Tubes à essai de 10 à 12 mm de diamètre -
12871954 Fibre 29 mm Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre -
12891954 Nylon 28 mm Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12861954 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur T663
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent pour le nettoyage de tubes à essai étroits et d’autres instruments difficiles à atteindre. Pinnacle Brush™ Les brosses pour tubes à essai sont fournies par paquets de 10.
Excellent pour le nettoyage de tubes à essai étroits et d’autres instruments difficiles à atteindre. Pinnacle Brush™ Les brosses pour tubes de test sont fournies en lots de 10.
  • Sur poignées en fil d’acier galvanisé
  • Avec extrémité en forme d’hélice
  • Avec pointes en poils ou en nylon
  • Disponibles pour différents diamètres de tubes
Spécification
Type de produit Brosse pour tubes à essai
Bristle Material Fibre
Matériau de la poignée Fil d’acier
Types de pointes Fan Tip
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 1.6 cm
Diamètre (métrique) des poils 11 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 10 à 12 mm de diamètre
Longueur (métrique) 18.5 cm
Longueur (métrique) de la brosse 5.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 13 cm
Quantité Boîte de 10
Dimensions Circonférence de la brosse : 5 cm