Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour tubes à essai
Code produit 12891954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) des poils:
11 mm
28 mm
29 mm
À utiliser avec (équipement):
Tubes à essai de 10 à 12 mm de diamètre
Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre
Conditionnement:
10 pièces
Matériau des poils:
Fibre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) des poils À utiliser avec (équipement) Conditionnement Matériau des poils
12891954 28 mm Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre 10 pièces -
12871954 29 mm Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre - Fibre
12861954 11 mm Tubes à essai de 10 à 12 mm de diamètre - Fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12891954 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur T666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.66€
    14.51€ / 10 pièces
    Économisez 1.15€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellent pour le nettoyage de tubes à essai étroits et d’autres instruments difficiles à atteindre. Pinnacle Brush™ Les brosses pour tubes à essai sont fournies par paquets de 10.
Excellent pour le nettoyage de tubes à essai étroits et d’autres instruments difficiles à atteindre. Pinnacle Brush™ Les brosses pour tubes de test sont fournies en lots de 10.
  • Sur poignées en fil d’acier galvanisé
  • Avec extrémité en forme d’hélice
  • Avec pointes en poils ou en nylon
  • Disponibles pour différents diamètres de tubes
Spécification
Type de produit Brosse pour tubes à essai
Matériau de la poignée Métal
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 3.2 cm
Diamètre (métrique) des poils 28 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre
Longueur (métrique) 22 cm
Longueur (métrique) de la brosse 5.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 16.5 cm
Quantité 10 Paquets
Dimensions Circonférence de la brosse : 10 cm