Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour tubes à essai avec extrémité en fil de coton
Code produit 12318338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) des poils:
15 mm
25 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) des poils
12318338 25 mm
12308338 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12318338 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur T669
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fourni avec pointe en fil de coton. Les brosses de tube à essai Pinnacle Brush™ avec pointe en fil de coton ont une poignée en fil d’acier galvanisé.
  • Pointe en fil de coton
  • Poignée métallique
Spécification
Type de produit Brosse pour tubes à essai
Matériau des poils Fibre
Matériau de la poignée Métal
Diamètre (métrique) 3.5 cm
Diamètre (métrique) des poils 25 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai
Longueur (métrique) 22 cm
Longueur (métrique) de la brosse 7 cm
Longueur (métrique) de la poignée 15 cm
Quantité 10 Paquets
Dimensions Circonférence de la brosse : 11 cm